Läs mer
Ethanol-d{6}, anhydrous, 99+% (Isotopic)
Produktkod. 11337218
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337218 1 g 1g
11347218 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11337218 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 016799.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
NMR Solvent | CAS: 1516-08-1 | C2H6O | 52.106 g/mol
Ethanol-d_6, is employed as an NMR solvent. It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1516-08-1
Molekylformel C2H6O
Molekylvikt (g/mol) 52.106
MDL-nummer MFCD00051020
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N
Synonym ethanol-d6, 2h6 ethanol, hexadeuteroethanol, 2 h? ethan 2 h ol, ethyl-d5 alcohol-d, ethyl alcohol-d6, ethanol d, ethanol-d6 9ci
PubChem CID 102138
IUPAC-namn 1,1,1,2,2-pentadeuterio-2-deuteriooxyethane
LEDER CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanol-d6
Fysisk form Liquid
Färg Colorless
Namnnotering Isotopic, Anhydrous
Densitet 0.91 g/mL
Odör Alcohol-like
Känslighet Hygroscopic
Kvantitet 1 g
Kokpunkt 79°C
Linjär formel CD3CD2OD
UN-nummer UN1170
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 52.11
Procent renhet ≥99%