Läs mer
Etanol-d, för NMR, 99,5+ % atom D, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-127383 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10011940
Brand: Thermo Scientific Acros 166320250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 925-93-9 | C2H6O | 47.075 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 925-93-9
Molekylformel C2H6O
Molekylvikt (g/mol) 47.075
MDL-nummer MFCD00044669
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-WFVSFCRTSA-N
Synonym ethanol-d, ethanol-d1, deuteroethanol, ethyl alcohol-d, ethyl 2 alcohol, ethanol-od, etod, ethan ol-d, ethanol-d 9ci, o-2h ethanol
PubChem CID 123093
IUPAC-namn deuteriooxietan
LEDER CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanol-d
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering 99.5+ atom % D
Densitet 0.8000g/mL
Deuterium (D) 99.50% min.
Förpackning Glasflaska
Vatten 0.5% max. (Coulometric)
Kvantitet 25 g
Linjär formel C2H5OD
Formel vikt 47.07
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethanol-d
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.