Läs mer
Ethanol-d, TRC
Produktkod. 30380726
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
30380726 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30380726 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE8901232.5G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanol-d
CAS 925-93-9
Molekylformel C2H5DO
Kvantitet 2.5 g
Synonym Ethyl Alcohol-d, Alcohol-d, Alcohol-d Anhydrous, Algrain-d, Anhydrol-d, Bioethanol-d, Black Warrant-d, CDA 19-d, Denatured Alcohol-d, Denatured Ethanol-d, Desinfektol EL-d, Esumiru WK 88-d, Ethicap-d, Ethyl Hydrate-d, Ethyl Hydroxide-d, Germ-X-d, Hinetoless-d, IMS 99-d, Infinity Pure-d, Jaysol-d, Jaysol S-d, Lux-d, Methylcarbinol-d, Molasses Alcohol-d, NSC 85228-d, Neocol CQ-d, Potato Alcohol-d, SDA 3A-d, SY Fresh M-d, Sekundasprit-d, Sterillium Rub-d, Synasol-d, Tecsol-d, Vinic Alcohol-d
InChI formel InChI=1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i3D
LEDER [2H]OCC
IUPAC-namn deuteriooxyethane
Molekylvikt (g/mol) 47.07
Formel vikt 47.0481