Läs mer
Ethanol-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethanol-d5 |
| CAS | 1859-08-1 |
| Molekylformel | C2 2H5 H O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Ethanol D5, Ethyl-d5 alcohol (6CI,7CI,8CI), Ethanol-1,1,2,2,2-d5, Ethyl-1,1,2,2,2-d5 alcohol, Ethan-d5-ol (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])O |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,2-pentadeuterioethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 51.1 |
| Formel vikt | 51.0732 |