Läs mer
Etanol-d6, TRC
Produktkod. 30382586
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30382586 1 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30382586 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE8901241G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanol-d6
CAS 1516-08-1
Molekylformel C2 2H6 O
Kvantitet 1 g
Synonym Ethanol D6, Ethyl-d5 alcohol-d (6CI,7CI,8CI), 1,1,2,2,2-Pentadeuteroethanol-d, Deuterioethanol-d6, Deuteroethanol-d6, Hexadeuterioethanol, Hexadeuteroethanol, Perdeuterioethanol, Perdeuteroethanol, [2H6]Ethanol, Ethanol-d6 (9CI)
InChI formel InChI=1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
LEDER [2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 1,1,1,2,2-pentadeuterio-2-deuteriooxieetan
Molekylvikt (g/mol) 52.11
Formel vikt 52.0795