Läs mer
Etanol-d6, TRC
Produktkod. 30382349
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30382349 100 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30382349 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE890124100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanol-d6
CAS 1516-08-1
Molekylformel C2 2H6 O
Kvantitet 100 mg
Synonym Ethanol D6, Ethyl-d5 alcohol-d (6CI,7CI,8CI), 1,1,2,2,2-Pentadeuteroethanol-d, Deuterioethanol-d6, Deuteroethanol-d6, Hexadeuterioethanol, Hexadeuteroethanol, Perdeuterioethanol, Perdeuteroethanol, [2H6]Ethanol, Ethanol-d6 (9CI)
InChI formel InChI=1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
LEDER [2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 1,1,1,2,2-pentadeuterio-2-deuteriooxieetan
Molekylvikt (g/mol) 52.11
Formel vikt 52.0795