Läs mer
Ethanol denatured (Untaxed), UK IDA standard, for license holders in Ireland and United Kingdom only, Solstice
Produktkod. 15645600
Change view
Kvantitet:
2.5 L
25 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15645600 2.5 L 2.5 L
15665600 25 L 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 15645600 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 4586002.5L
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Kemiska identifierare
CAS 64-17-5 , 67-56-1
Molekylformel C2H6O
Molekylvikt (g/mol) 46.069
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-namn ethanol
LEDER CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanol
Smältpunkt -114°C (literature)
Namnnotering Denatured, (UK IDA standard)
CAS Min % ≥50.0000%, ≥3.0000%
CAS Max % ≤100.0000%, <10.0000%
Densitet 0.789 g/mL at 25 °C(lit.)
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt 14°C
Förpackning Poly Bottle
Linjär formel TiCl4
MDL-nummer MFCD00011267
UN-nummer UN1987
Beilstein 1718733
Kokpunkt 78°C to 80°C
Formel vikt 46
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethanol
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H371-Kan orsaka organskador.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol; ethyl alcohol, methanol