Läs mer
Ethanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30321922
Kvantitet:
5 mL
Förpackningsstorlek:
5ml
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 30321922
Brand: Dr. Ehrenstorfer DREC132230005ML
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanol
CAS 64-17-5
Analyt- eller komponentnamn Ethanol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C2 H6 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Ethanol, Dehydrated Alcohol, Ethanol (9CI, ACI), Ethyl alcohol (6CI, 7CI, 8CI), 100C.NPA, Adechiru 750, AHD 2000, Alcare Hand Degermer, Alcohol, Alcohol anhydrous, Algrain, Alpet E, Alpet NV, Amanol SD, Anhydrol, Anhydrol PM 4085, Bioethanol, Black Warrant, CDA 19, CDA 19-200, Denatured alcohol, Denatured ethanol, Desinfektol EL, Duplicating Fluid 100C.NPA, Esumiru WK 88, Ethicap, Ethyl hydrate, Ethyl hydroxide, Germ-X, Hinetoless, ICON Dry, IMS 99, Infinity Pure, Jaysol, Jaysol S, LEK 01, Lux, Methylcarbinol, Molasses alcohol, Neocol CQ, NSC 85228, PM 6193-200, Potato alcohol, Prethanol A, SD 3A, SDA 23A, SDA 3A, Sekundasprit, Shunkol B, Sterillium Rub, Surfin 96, SY Fresh M, Synasol, Tecsol, Tecsol C, Traceable 95, Vinic alcohol
InChI formel InChI=1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Lösningstyp Neat
LEDER CCO
IUPAC-namn ethanol
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 46.07
Kvantitet 5 mL
Formel vikt 46.0419 g/mol