Läs mer
Etanol (Obeskattad), Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av BP, Ph. Eur., 96 % (v/v), endast för licensinnehavare, Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Produktkod. 15672490
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
30 kg
4 x 2.5 L
4 x 5 L
160 kg
Förpackning:
Glass Bottle
Metal Drum
Plastflaska
Poly Bottle
Poly flaska
Stainless Steel Can
Förpackningsstorlek:
1 L
160kg
2.5 L
30kg
5 L
Paket med 4
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15672490 5 L Poly flaska 5 L
15622490 1 L Glass Bottle 1 L
15612490 1 L Poly Bottle 1 L
15632490 2.5 L Plastflaska 2.5 L
15652490 4 x 2.5 L Plastflaska Paket med 4
15662490 4 x 5 L Poly flaska Paket med 4
15642490 30 kg Stainless Steel Can 30kg
15602490 160 kg Metal Drum 160kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 15672490 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 241065L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Kemiska identifierare
CAS 64-17-5
Molekylformel C2H6O
Molekylvikt (g/mol) 46.069
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-namn etanol
LEDER CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanol (Untaxed)
Smältpunkt -114°C (literature)
Namnnotering Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., 96% (v/v), for license holders only
CAS Max % 100.0000%
Densitet 0.789 g/mL at 25 °C(lit.)
Kvantitet 5 L
Flampunkt 12°C
Förpackning Poly flaska
Linjär formel NaHSO3
MDL-nummer MFCD00003530
UN-nummer UN1170
Beilstein 1718733
Kokpunkt 78°C to 79°C
Formel vikt 46
Procent renhet 96%
Kvalitet puriss.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.