Läs mer
Etanol (Obeskattad), Puriss. pa, absolut,≥ 99,8 % (GC), endast för licensinnehavare, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15683720
Change view
Kvantitet:
4 x 5 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Kvantitet unitSize
15683720 4 x 5 L Paket med 4
1 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 15683720 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 322214X5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanol
CAS 64-17-5
Densitet 0.789g/mL at 25°C
Kvantitet 4 x 5 L
Explosionsgräns 19% (60°F)
Flampunkt 14°C (57.2°F)
Tändpunkt 683°F
Molekylformel C2H6O
Linjär formel CH3CH2OH
Ångtryck 44.6mmHg (20°C)
MDL-nummer MFCD00003568
UN-nummer UN1170
Beilstein 1718733
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCO
IUPAC-namn etanol
Molekylvikt (g/mol) 46.069
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Formel vikt 46.07g/mol
Procent renhet ≥99.8% (GC)
Kvalitet puriss. pa
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.