Läs mer
Etanol (obeskattat), Puriss. p.a., ACS-reagens, prima fin sprit, utan tillsats, F15, ∼96%, endast för licensinnehavare, Solstice
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethanol |
| Densitet | 0,789 g/ml vid 25 °C |
| Kvantitet | 6 x 1 L |
| Explosionsgräns | 19 % (60 °F) |
| Flampunkt | 14 °C (57,2 °F) |
| Tändpunkt | 683 °F |
| Fysisk form | Prima Fine Spirit |
| Linjär formel | CH3CH2OH |
| Ångtryck | 44,6 mmHg (20 °C) |
| UN-nummer | UN1170 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ethanol
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethanol; ethyl alcohol