Läs mer
Etanol (Obeskattad), Puriss. pa, ACS-reagens, absolut alkohol, utan tillsats, A15,≥ 99,8 %, endast för licensinnehavare, Honeywell Riedel-de Haën™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethanol (Untaxed) |
| Namnnotering | Puriss. p.a., ACS reagent, absolute alcohol, without additive, A15, ≥99.8%, for license holders only |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Densitet | 0.790 - 0.791 g/cm3 |
| Kvantitet | 1 L |
| Flampunkt | 12°C |
| Förpackning | Poly flaska |
| Linjär formel | CH2Cl2 |
| MDL-nummer | MFCD00000881 |
| UN-nummer | UN1170 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ethanol
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.