Läs mer
Etanol (Obeskattad), Puriss. pa, ACS-reagens, absolut alkohol, utan tillsats, A15,≥ 99,8 %, endast för licensinnehavare, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15670610
Change view
Kvantitet:
25 mL
4 x 25 mL
1 L
2.5 L
25 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
25ml
Paket med 4
Paket med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15670610 2.5 L 2.5 L
15648290 25 mL 25ml
15610620 4 x 25 mL Paket med 4
15650610 1 L 1 L
15660610 1 L 1 L
15680610 2.5 L 2.5 L
15620620 6 x 1 L Paket med 6
15600620 4 x 2.5 L Paket med 4
15690610 25 L 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 15670610 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 028602.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Chemical Identifiers
CAS 64-17-5
Molekylformel C2H6O
Molekylvikt (g/mol) 46.069
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-namn etanol
LEDER CCO
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethanol (Untaxed)
Namnnotering Puriss. p.a., ACS reagent, absolute alcohol, without additive, A15, ≥99.8%, for license holders only
CAS Max % 100.0000%
Densitet 0.790 - 0.791 g/cm3
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt 12°C
Förpackning Poly flaska
Linjär formel CH2Cl2
MDL-nummer MFCD00000881
UN-nummer UN1170
Vatten max. 0.2%
Beilstein 1718733
Kokpunkt 78°C to 79°C
Formel vikt 46
Procent renhet >99.8%
Kvalitet ACS-reagens
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethanol
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.