Läs mer
Etanol, purum,≥ 99,8 %, Honeywell™
Produktkod. 15600650 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
25 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
Paket med 4
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15600650 4 x 2.5 L Paket med 4
15670640 1 L 1 L
15680640 2.5 L 2.5 L
15610650 6 x 1 L Paket med 6
15690640 25 L 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 15600650 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 028834X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Kemiska identifierare
CAS 64-17-5
Molekylformel C2H6O
Molekylvikt (g/mol) 46.069
MDL-nummer MFCD00003568
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-namn etanol
LEDER CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanol
Densitet 0.789g/mL at 25°C
Kvantitet 4 x 2.5 L
Explosionsgräns 19% (60°F)
Flampunkt 14°C (57.2°F)
Tändpunkt 683°F
Fysisk form Absolut alkohol
Linjär formel CH3CH2OH
Ångtryck 44.6mmHg (20°C)
UN-nummer UN1170
Beilstein 1718733
Formel vikt 46.07g/mol
Procent renhet ≥99.8%
Kvalitet purum
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.