Läs mer
Etanollösning 70 %, molekylärbiologi, Fisher BioReagents™
Produktkod. 15430665 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15430665 4 L 4 L
15542393 500 mL 500ml
15420665 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 15430665 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP82014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2672.64 SEK
    2247.84 SEK / 4 L
    Save 424.80 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Används för att koncentrera nukleinsyraprover genom utfällning
  • DNas och Protease testade för att verifiera frånvaron av hydrolytiska enzymer
  • Kombinera denna blandning med kommersiell“ mini-prep“ kit eller traditionell extraktion
  • Absolut etanol av ACS-kvalitet som används vid beredning av lösning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-17-5 , 7732-18-5
Molekylformel C2H6O
Molekylvikt (g/mol) 46.069
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-namn etanol
LEDER CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 70% Ethanol Solution
Smältpunkt -114 °C
CAS Min % 70%
Färg Färglös
CAS Max % 30%
Densitet 0,80 g/cm3
Kvantitet 4 L
Förpackning HDPE-flaska
Fysisk form Vätska
Rester efter avdunstning ≤0.001%
Vatten 28%-32% (GC-TCD)
Kokpunkt 78 °C
Kvalitet Molekylärbiologi
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethanol Solution 70%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna och alla utsatta hudpartier grundligt efter användning.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol