Läs mer
Etanollösning 96 %, molekylärbiologi, reglerad, Fisher BioReagents™
Beskrivning
- DNas och Protease testade för att verifiera frånvaron av hydrolytiska enzymer
- Kombinera denna blandning med kommersiell“ mini-prep“ kit eller traditionell extraktion
- Absolut etanol av ACS-kvalitet som används vid beredning av lösning
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 96% Ethanol Solution |
| Smältpunkt | -114 °C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0,80 g/cm3 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Förpackning | HDPE-flaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Rester efter avdunstning | ≤0.001% |
| Vatten | 2 % till 6 % (GC till TCD) |
| Kokpunkt | 78 °C |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ethanol Solution 96%
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.