Läs mer
Etanollösning (Obeskattad), Testad enligt Ph.Helv., 70 % (v/v) in H2O , endast för licensinnehavare, Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Produktkod. 15630630
Change view
Kvantitet:
1 L
25 L
Förpackning:
Burk i rostfritt stål
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
25 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15630630 1 L Poly flaska 1 L
15650630 25 L Burk i rostfritt stål 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 15630630 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 028771L
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Kemiska identifierare
CAS 64-17-5 , 7732-18-5
Molekylformel C2H6O
MDL-nummer MFCD00003568
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-namn etanol
LEDER CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanol solution (Untaxed)
Namnnotering Tested according to Ph.Helv., 70 % (v/v) in H2O, for license holders only
CAS Min % ≥70.0000%, ≥30.0000%
CAS Max % <90.0000%, <50.0000%
Densitet 0.886 g/cm3
Kvantitet 1 L
Flampunkt 22°C
Förpackning Poly flaska
Linjär formel CH3CH2OH
UN-nummer UN1170
Beilstein 1718733
Kokpunkt 77°C
Molekylvikt (g/mol) 46.069
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethanol solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol