Produktkod. 15650630
Förpackning:
Burk i rostfritt stål
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
25 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
Kvantitet
Förpackning
Förpackningsstorlek
15650630
25 L
Burk i rostfritt stål
25 L
15630630
1 L
Poly flaska
1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod.
15650630
Leverantör
Honeywell-Riedel-de Haen
Leverantörsnummer
0287725L
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Kemiska identifierare
CAS
64-17-5
,
7732-18-5
Molekylformel
C2H6O
MDL-nummer
MFCD00003568
InChI-nyckel
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID
702
ChEBI
CHEBI:16236
IUPAC-namn
etanol
LEDER
CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
Ethanol solution (Untaxed)
Namnnotering
Testat enligt Ph.Helv., 70 % (v/v) i H2O, endast för licensinnehavare
CAS Min %
≥70.0000%, ≥30.0000%
CAS Max %
<90.0000%, <50.0000%
Densitet
0.886 g/cm3
Kvantitet
25 L
Flampunkt
22 °C
Förpackning
Burk i rostfritt stål
Linjär formel
CH3CH2OH
UN-nummer
UN1170
Beilstein
1718733
Kokpunkt
77 °C
Molekylvikt (g/mol)
46.07
Visa mer
Visa mindre
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .