Läs mer
Etanol (beskattad), CHROMASOLV™ , absolut, för gradienteluering, 99,9 %, för inhemsk försäljning i Tyskland, Frankrike, Irland och Storbritannien, Honeywell Riedel-de Haen
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethanol (Taxed) |
| Smältpunkt | -114°C (literature) |
| Namnnotering | CHROMASOLV™, absolute, for gradient elution, 99.9%, for domestic sale in Germany, France, Ireland and United Kingdom |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Densitet | 0.789 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Flampunkt | 12°C |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | KBr |
| UN-nummer | UN1170 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ethanol
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol