Läs mer
Ethanol (Taxed), CHROMASOLV™, for HPLC, absolute, ≥99.8%, for domestic sale in Germany, France, Ireland and United Kingdom, Honeywell Riedel-de Haen
Produktkod. 15624530
Change view
Kvantitet:
4 x 2.5 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15624530 4 x 2.5 L Glass Bottle Paket med 4
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 15624530 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 348524X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Kemiska identifierare
CAS 64-17-5
Molekylformel C2H6O
Molekylvikt (g/mol) 46.069
MDL-nummer MFCD00003568
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-namn ethanol
LEDER CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanol (Taxed)
Smältpunkt -114°C (literature)
Namnnotering CHROMASOLV™, for HPLC, absolute, ≥99.8%, for domestic sale in Germany, France, Ireland and United Kingdom
CAS Max % 100.0000%
Densitet 0.789 g/mL at 25 °C(lit.)
Kvantitet 4 x 2.5 L
Flampunkt 12°C
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel CH3CH2OH
UN-nummer UN1170
Beilstein 1718733
Kokpunkt 78°C to 79°C
Formel vikt 46
Procent renhet >99.8%
Kvalitet HPLC