Läs mer
Riedel-de Haën Etanol (obeskattad) CHROMASOLV™
Beskrivning
- CHROMASOLV™ för HPLC Absolut, utan tillsatserA15≥99,8 %Endast för licensinnehavare
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethanol (Untaxed) |
| pH | No data available |
| Smältpunkt | -115°C |
| CAS | 64-17-5 |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0.790 to 0.791 g/cm3 (20°C) |
| Kvantitet | 7 L |
| Flampunkt | 12°C |
| Förpackning | Returburk i rostfritt stål |
| Fysisk form | Vätska |
| Visa mer |