Produktkod. 15622480
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
30 kg
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Burk i rostfritt stål
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
30kg
5 L
Paket med 4
Paket med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
Kvantitet
Förpackning
unitSize
15622480
6 x 1 L
Poly flaska
Paket med 6
15662470
1 L
Poly flaska
1 L
15672470
2.5 L
Poly flaska
2.5 L
15612480
5 L
Poly flaska
5 L
15692470
4 x 2.5 L
Poly flaska
Paket med 4
15602480
4 x 5 L
Poly flaska
Paket med 4
15682470
30 kg
Burk i rostfritt stål
30kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod.
15622480
Leverantör
Honeywell-Riedel-de Haen
Leverantörsnummer
241036X1L
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Kemiska identifierare
CAS
64-17-5
Molekylformel
C2H6O
Molekylvikt (g/mol)
46.069
MDL-nummer
MFCD00003568
InChI-nyckel
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID
702
ChEBI
CHEBI:16236
IUPAC-namn
etanol
LEDER
CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
Ethanol (Untaxed)
Smältpunkt
-114°C (literature)
Namnnotering
Puriss., absolute, sales not in Germany, ≥99.8% (GC), for license holders only
CAS Max %
100.0000%
Densitet
0.789 g/mL at 25 °C(lit.)
Kvantitet
6 x 1 L
Flampunkt
12°C
Förpackning
Poly flaska
Linjär formel
CH3CH2OH
UN-nummer
UN1170
Beilstein
1718733
Kokpunkt
78°C to 79°C
Formel vikt
46
Procent renhet
>99.8%
Kvalitet
puriss.
Visa mer
Visa mindre
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .
Hittar du en möjlighet till förbättring?