Läs mer
Etanol (Obeskattad), Puriss., absolut, försäljning inte i Tyskland,≥ 99,8 % (GC), endast för licensinnehavare, Honeywell Riedel-de Haën™
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
30 kg
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Burk i rostfritt stål
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
30kg
5 L
Paket med 4
Paket med 6
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethanol (Untaxed) |
| Smältpunkt | -114°C (literature) |
| Namnnotering | Puriss., absolute, sales not in Germany, ≥99.8% (GC), for license holders only |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Densitet | 0.789 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Kokpunkt | 78°C to 79°C |
| Kvantitet | 30 kg |
| Flampunkt | 12°C |
| Förpackning | Burk i rostfritt stål |
| Linjär formel | CH3CH2OH |
| Visa mer |