Läs mer
Etanol (Obeskattad), Puriss., absolut, försäljning inte i Tyskland,≥ 99,8 % (GC), endast för licensinnehavare, Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Produktkod. 15692470
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
30 kg
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Burk i rostfritt stål
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
30kg
5 L
Paket med 4
Paket med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15692470 4 x 2.5 L Poly flaska Paket med 4
15662470 1 L Poly flaska 1 L
15672470 2.5 L Poly flaska 2.5 L
15612480 5 L Poly flaska 5 L
15622480 6 x 1 L Poly flaska Paket med 6
15602480 4 x 5 L Poly flaska Paket med 4
15682470 30 kg Burk i rostfritt stål 30kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 15692470 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 241034X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Kemiska identifierare
CAS 64-17-5
Molekylformel C2H6O
Molekylvikt (g/mol) 46.069
MDL-nummer MFCD00003568
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-namn etanol
LEDER CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanol (Untaxed)
Smältpunkt -114°C (literature)
Namnnotering Puriss., absolute, sales not in Germany, ≥99.8% (GC), for license holders only
CAS Max % 100.0000%
Densitet 0.789 g/mL at 25 °C(lit.)
Kvantitet 4 x 2.5 L
Flampunkt 12°C
Förpackning Poly flaska
Linjär formel CH3CH2OH
UN-nummer UN1170
Beilstein 1718733
Kokpunkt 78°C to 79°C
Formel vikt 46
Procent renhet >99.8%
Kvalitet puriss.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol