Läs mer
Etanol (Obeskattad), Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur., 96 % (v/v), endast för licensinnehavare, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15613770
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
30 kg
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Burk i rostfritt stål
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
30kg
5 L
Paket med 4
Paket med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15613770 2.5 L Poly flaska 2.5 L
15603770 1 L Poly flaska 1 L
15663770 5 L Poly flaska 5 L
15673770 6 x 1 L Poly flaska Paket med 6
15643770 4 x 2.5 L Poly flaska Paket med 4
15653770 4 x 5 L Poly flaska Paket med 4
15633770 30 kg Burk i rostfritt stål 30kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 15613770 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 322942.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Kemiska identifierare
CAS 64-17-5
Molekylformel C2H6O
Molekylvikt (g/mol) 46.069
MDL-nummer MFCD00000881
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-namn etanol
LEDER CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanol (Untaxed)
Smältpunkt -114°C (literature)
Namnnotering Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., 96% (v/v), for license holders only
CAS Max % 100.0000%
Densitet 0.789 g/mL at 25 °C(lit.)
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt 12°C
Förpackning Poly flaska
Linjär formel CH2Cl2
UN-nummer UN1170
Kokpunkt 78°C to 79°C
Formel vikt 46
Procent renhet 96%
Kvalitet ACS-reagens/reagens Ph. Eur.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.