Läs mer
Etanol (Obeskattad), Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur., 96 % (v/v), endast för licensinnehavare, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15653770
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
30 kg
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Burk i rostfritt stål
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
30kg
5 L
Paket med 4
Paket med 6
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 15653770
Brand: Honeywell-Riedel-de Haen 322944X5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Kemiska identifierare
CAS 64-17-5
Molekylformel C2H6O
Molekylvikt (g/mol) 46.069
MDL-nummer MFCD00000881
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-namn etanol
LEDER CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanol (Untaxed)
Smältpunkt -114°C (literature)
Namnnotering Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., 96% (v/v), for license holders only
CAS Max % 100.0000%
Densitet 0.789 g/mL at 25 °C(lit.)
Kokpunkt 78°C to 79°C
Kvantitet 4 x 5 L
Flampunkt 12°C
Förpackning Poly flaska
Linjär formel CH2Cl2
UN-nummer UN1170
Formel vikt 46
Procent renhet 96%
Kvalitet ACS-reagens/reagens Ph. Eur.