Läs mer
Ethanol (Untaxed), Purum, fine spirit, denaturated with 4.8% isopropanol, F25 IPA1, ∼96% (based on denaturant-free substance), for license holders only, Honeywell
Produktkod. 15690590 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15690590 1 L Glass Bottle 1 L
1 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 15690590 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 028531L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanol (Untaxed)
Namnnotering Purum, fine spirit, denaturated with 4.8% isopropanol, F25 IPA1, ∼96% (based on denaturant-free substance), for license holders only
CAS 64-17-5, 67-63-0
CAS Min % ≥50.0000%
CAS Max % ≤100.0000%, <10.0000%
Densitet 0.79 - 0.81 g/cm3
Kvantitet 1 L
Flampunkt 14°C
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C2H6O
MDL-nummer MFCD00011324
UN-nummer UN1170
Vatten 5.0 - 7.0%
Beilstein 1718733
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
Kokpunkt 77°C to 79°C
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCO
IUPAC-namn ethanol
Molekylvikt (g/mol) 46.069
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Formel vikt 46
Procent renhet >99.8%
Kvalitet purum