Läs mer
Ethanol (Untaxed), Riedel-de Haën™
Produktkod. 16456349
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glass Bottle
Produktkod. Kvantitet Förpackning
16456349 1 L Glass Bottle
1 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 16456349 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 02851H1L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Chromasolv™ for pesticide residue analysis, for license holders only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanol (Untaxed)
Smältpunkt -115°C
CAS 64-17-5
Färg Colorless
Kvantitet 1 L
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C2H6O
Kokpunkt 78°C to 79°C (1.013 hPa)
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCO
IUPAC-namn ethanol
Molekylvikt (g/mol) 46.07