Läs mer
Etanolamin @ 1000 μg/ml i H2O, VHG™
Produktkod. 17979984
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17979984 100 ml
17948584 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17979984 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGIETA1K100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Etanolamin @ 1000 μg/ml i H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanolamine
CAS 141-43-5
Metoder Jonkromatografi
Analyt- eller komponentnamn Ethanolamine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C2 H7 N O
Synonym C2H7NO, Trolamine Imp. A (EP), 2-Aminoethanol, 1-Amino-2-hydroxyethane, 2-Amino-1-ethanol, 2-Aminoethyl alcohol, 2-Ethanolamine, 2-Hydroxyethanamine, 2-Hydroxyethylamine, Aminoethanol, Colamine, ETA, Envision Conditioner PDD 9020, Ethanolamine, Ethylolamine, Glycinol, Kolamin, MEA, MEA (alcohol), MEA 90, MEA-LCI, Mealan, Monoethanolamine, Olamine, R 100, R 100 (amine), Seramine, beta-Aminoethanol, beta-Aminoethyl alcohol, beta-Ethanolamine, beta-Hydroxyethylamine, Ifosfamide Impurity D, Trolamine Impurity A, 2-Aminoethanol, 1,10-Decanedicarboxylic Acid, 1,10-Dicarboxydecane, 1,12-Dodecanedioic Acid, Corfree M 2, Decamethylenedicarboxylic Acid, NSC 400242, SL-AH, n-Dodecane-α,ω-dioic Acid, n-Dodecanedioic Acid
InChI formel InChI=1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
LEDER NCCO
IUPAC-namn 2-aminoetanol
Lösningsmedel eller matris Vatten
Molekylvikt (g/mol) 61.08
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 61,0528 g/mol