missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethanolamine-13C2 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethanolamine-13C2 Hydrochloride |
| CAS | 1173019-25-4 |
| Molekylformel | 13C2H7NO • (HCl) |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-Aminoethanol-13C2 Hydrochloride, 1-Amino-2-hydroxyethane-13C2 Hydrochloride, 2-Amino-1-ethanol-13C2 Hydrochloride, 2-Aminoethanol-13C2 Hydrochloride, 2-Aminoethyl Alcohol-13C2 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C2H7NO.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H/i1+1,2+1; |
| LEDER | N[13C][13C]O.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 63.073646 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?