Läs mer
Etanolamin, 98+%
Produktkod. 11499203
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499203 500 g 500g
11409213 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499203 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11697.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 141-43-5 | C2H7NO | 61,08 g/mol
Etanolamin används också i budbärarmolekyler som palmitoyletanolamid, som har en effekt på CB1-receptorer. Etanolamin används som skrubber för att avlägsna metylbromid. Polyanilin-dopande etanolamin används för modifierad elektrodberedning för att mäta urinsyra i människokroppen med närvaro av antiscorbutic acid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etanolamin används också i budbärarmolekyler som palmitoyletanolamid, som har en effekt på CB1-receptorer. Etanolamin används som skrubber för att avlägsna metylbromid. Polyanilin-dopande etanolamin används för modifierad elektrodberedning för att mäta urinsyra i människokroppen med närvaro av antiscorbutic acid.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvara den åtskilt från värme, gnistor, öppen låga, heta ytor och rök. Förvaringsutrymmet ska vara säkert och instängt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-43-5
Molekylformel C2H7NO
Molekylvikt (g/mol) 61.08
MDL-nummer MFCD00008183
InChI-nyckel HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine
PubChem CID 700
ChEBI CHEBI:16000
LEDER NCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanolamine
Smältpunkt 10 °C
Densitet 1.012
Kokpunkt 169 °C till 170 °C
Flampunkt 93 °C (199 °F)
Odör Ammoniakliknande
Linjär formel HOCH2CH2NH2
Brytningsindex 1.454
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2491
Beilstein 505944
Känslighet Luftkänslig; Hygroskopisk
Merck Index 14,3727
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
IUPAC-namn 2-aminoetanol
Formel vikt 61.08
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethanolamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanolamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.