Läs mer
Ethanolamine, 99%, H2O 0.5% max, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11368097
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11368097 250 g 250g
11358097 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368097 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 022793.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 141-43-5 | Molecular Formula: C2H7NO | Molecular Weight: 61.08 g/mol
Etanolamin används som ytaktivt medel, fluorimetriskt reagens och för att avlägsna CO2 och H2S från naturgas och andra gaser, funktionella vätskor, mellanprodukter. Det används också som råvara vid tillverkning av rengöringsmedel, emulgeringsmedel, polermedel, läkemedel, korrosionsinhibitorer, kemiska intermediärer, jonbytesmedel, pläteringsmedel och ytbehandlingsmedel, elektriska och elektroniska produkter, pappersprodukter, produkter för personlig hygien.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-43-5
Molekylformel C2H7NO
Molekylvikt (g/mol) 61.08
MDL-nummer MFCD00008183
InChI-nyckel HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine
PubChem CID 700
ChEBI CHEBI:16000
IUPAC-namn 2-aminoetanol
LEDER NCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanolamine
Smältpunkt 10 °C
Densitet 1.012 g/mL
Kokpunkt 169 °C till 170 °C
Flampunkt 93 °C (199 °F)
Odör Ammoniakliknande
Brytningsindex 1.454
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2491
Beilstein 505944
Känslighet Luftkänslig; Hygroskopisk
Merck Index 14,3727
Löslighetsinformation Löslig i bensen, eter, koltetraklorid.
Formel vikt 61.08
Procent renhet 99%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) H2O 0.5% max.
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.