Läs mer
Ethanolamine benzoate hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11475600
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11475600 25 g 25g
11485600 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11475600 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25864.14
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 545375-30-2
Molekylformel C9H12ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 201.65
MDL-nummer MFCD09953460
InChI-nyckel ZXTMLOSVFWKYCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanolamine benzoate hydrochloride, 2-aminoethyl benzoate hydrochloride, ethanolamine benzoate hydrochloride, 98+%, 2-benzoyloxyethylamine hydrochloride
PubChem CID 67778770
IUPAC-namn 2-aminoetylbensoat;hydroklorid
LEDER Cl.NCCOC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanolamine benzoate hydrochloride
Smältpunkt 141°C to 142°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 201.65
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.