Läs mer
Ethanolamine-d7, TRC
Produktkod. 30386743
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30386743 5 mg
30376156 10 mg
30386304 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30386743 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE6765065MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1219802-89-7
Molekylformel C2 D7 N O
Molekylvikt (g/mol) 68.126
Synonym Ethan-1,1,2,2-d4-ol-d, 2-(amino-d2)- (ACI), 2-(Amino-d2)ethan-1,1,2,2-d4-ol-d (ACI), Ethanolamine-d7, 2-Aminoethanol-D7
IUPAC-namn N,N,1,1,2,2-hexadeuterio-2-deuteriooxyethanamine
LEDER [2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])N([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanolamine-d7
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i1D2,2D2,4D/hD2
Formel vikt 68.097