Läs mer
Ethanolamine, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Product Code. 10508040 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
25 L
Förpackning:
Amber glass bottle
Metal can
Plastic Coated Glass bottle
Unit Size:
2.5 L
25 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10508040 500 mL Amber glass bottle 500ml
10346230 2.5 L Amber glass bottle 2.5 L
10287233 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.5 L
12618635 25 L Metal can 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10508040 Supplier Fisher Chemical Supplier No. E/0700/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 141-43-5
Molekylformel C2H7NO
Molekylvikt (g/mol) 61.08
MDL-nummer MFCD00008183
InChI-nyckel HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine
PubChem CID 700
ChEBI CHEBI:16000
LEDER NCCO
Specifications
Smältpunkt 10°C
Färg Colorless
pH 12
Kokpunkt 170°C
Förpackning Amber glass bottle
Kvantitet 500 mL
IUPAC-namn 2-aminoethanol
Ångdensitet 2.1
Formel vikt 61.08g/mol
Ångtryck 0.48mmHg at 20°C
Fysisk form Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethanolamine
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.