Läs mer
Etanolaminhydroklorid, 98+%
Produktkod. 11313466
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11313466 100 g 100g
11323466 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11313466 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14322.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2002-24-6 | C2H8ClNO | 97,542 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2002-24-6
Molekylformel C2H8ClNO
Molekylvikt (g/mol) 97.542
MDL-nummer MFCD00012892
InChI-nyckel PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoethanol hydrochloride, ethanolamine hydrochloride, ethanolamine hcl, mea hydrochloride, monoethanolamine hydrochloride, ethanolamine chloride, colamine hydrochloride, ethanol, 2-amino-, hydrochloride, ethanolamine-hcl, 2-hydroxyethylammonium chloride
PubChem CID 74819
IUPAC-namn 2-aminoetanol;hydroklorid
LEDER C(CO)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanolamine hydrochloride
Smältpunkt 83 °C till 86 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 3542892
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,3727
Formel vikt 97.55
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethanolamine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanolamine hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.