Läs mer
Etanolaminhydroklorid, 99+%
Produktkod. 10226750 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10226750 250 g Glasflaska 250g
10761145 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10226750 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 217042500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.00 SEK
    710.65 SEK / 250g
    Save 99.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 2002-24-6 | C2H7NO·HCl | 97,55 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2002-24-6
Molekylformel C2H7NO·HCl
Molekylvikt (g/mol) 97.55
MDL-nummer MFCD00012892
InChI-nyckel PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoethanol hydrochloride, ethanolamine hydrochloride, ethanolamine hcl, mea hydrochloride, monoethanolamine hydrochloride, ethanolamine chloride, colamine hydrochloride, ethanol, 2-amino-, hydrochloride, ethanolamine-hcl, 2-hydroxyethylammonium chloride
PubChem CID 74819
IUPAC-namn 2-aminoetanol;hydroklorid
LEDER C(CO)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanolamine hydrochloride
Namnnotering P.A.
Smältpunkt 84 °C till 86 °C
Färg Beige eller vit
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (Argentometri)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NCH2CH2OH·HCl
Kvantitet 250 g
Beilstein 04, 275
Merck Index 15, 3782
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 97.55
Procent renhet 99+%
Fysisk form Agglomererande kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethanolamine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.