Läs mer
Ethanolamine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15876260
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
25 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15876260 1 L 1 L
15856260 100 mL 100ml
15866260 500 mL 500ml
15848430 2.5 L 2.5 L
15858430 25 L 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15876260 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8008491000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-43-5
Specifikationer
Smältpunkt 10.5°C
Densitet 1.02 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 171°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00008183
Kvantitet 1 L
Synonym Ethanolamine, 2-Aminoethanol, Monoethanolamine, Ethanolamine
Molekylvikt (g/mol) 61.08