Läs mer
Etanolamin, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15246156 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15246156 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 15246156 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S1890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    584.00 SEK
    509.00 SEK / 1ml
    Save 75.00 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Etanolamin141-43-51000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanolamine
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 141-43-5
CAS Min % 0.1
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis-rapporter riktar sig mot analyter med 2 ±% noggrannhet och korrekt för råmaterialrenhet.
CAS Max % 0.1
Molekylformel C2H7NO
MDL-nummer MFCD00008183
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER NCCO
IUPAC-namn 2-aminoetanol
Lösningsmedel eller matris Etanol
Molekylvikt (g/mol) 61.08
PubChem CID 700
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:16000
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethanolamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning