Läs mer
Etanolamin, TRC
Produktkod. 30387116
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30387116 1 g
1 options
Produktkod. 30387116 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE6765001G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanolamine
CAS 141-43-5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C2 H7 N O
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Aminoethanol, 1-Amino-2-hydroxyethane, 2-Amino-1-ethanol, 2-Aminoethyl alcohol, 2-Ethanolamine, 2-Hydroxyethanamine, 2-Hydroxyethylamine, Aminoethanol, Colamine, ETA, Envision Conditioner PDD 9020, Ethanolamine, Ethylolamine, Glycinol, Kolamin, MEA, MEA (alcohol), MEA 90, MEA-LCI, Mealan, Monoethanolamine, Olamine, R 100, R 100 (amine), Seramine, β-Aminoethanol, β-Aminoethyl alcohol, β-Ethanolamine, β-Hydroxyethylamine
InChI formel InChI=1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
LEDER NCCO
IUPAC-namn 2-aminoetanol
Molekylvikt (g/mol) 61.08
Formel vikt 61.0528