Läs mer
Ethaverine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Ethaverine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethaverine Hydrochloride |
| CAS | 985-13-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ethaverine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C24 H29 N O4 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Isoquinoline, 1-(3,4-diethoxybenzyl)-6,7-diethoxy-, hydrochloride (7CI,8CI), Isoquinoline, 1-[(3,4-diethoxyphenyl)methyl]-6,7-diethoxy-, hydrochloride (9CI), 6,7-Diethoxy-1-(3,4-diethoxybenzyl)isoquinoline hydrochloride, Barbonin hydrochloride, Diquinol, Ethabid, Ethaverine hydrochloride, Isovex, Laverin, Papetherine hydrochloride, Perparin, Perparin hydrochloride, Perparine hydrochloride, Perperine, Perperine hydrochloride, Ethylpapaverine |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29NO4.ClH/c1-5-26-21-10-9-17(14-22(21)27-6-2)13-20-19-16-24(29-8-4)23(28-7-3)15-18(19)11-12-25-20;/h9-12,14-16H,5-8,13H2,1-4H3;1H |
| LEDER | Cl.CCOc1ccc(Cc2nccc3cc(OCC)c(OCC)cc23)cc1OCC |
| IUPAC-namn | 1-[(3,4-diethoxyphenyl)methyl]-6,7-diethoxyisoquinoline;hydrochloride |
| Visa mer |