Läs mer
Ethaverine, TRC
Produktkod. 17903465
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17903465 100 mg
17962455 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17903465 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE676700100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 486-47-5
Molekylformel C24 H29 N O4
Molekylvikt (g/mol) 395.49
Synonym 1-(3,4-Diethoxybenzyl)-6,7-diethoxyisoquinoline, Perparine, 1-(3,4-Diethoxybenzyl)-6,7-diethoxyisoquinoline, 6,7-Diethoxy-1-(3,4-diethoxybenzyl)isoquinoline, Barbonin, Barbonine, Dyscural, Ethylpapaverine, Ethylpapaverine
IUPAC-namn 1-[(3,4-dietoxifenyl)metyl]-6,7-dietoxisiokinolin
LEDER CCOc1ccc(Cc2nccc3cc(OCC)c(OCC)cc23)cc1OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethaverine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C24H29NO4/c1-5-26-21-10-9-17(14-22(21)27-6-2)13-20-19-16-24(29-8-4)23(28-7-3)15-18(19)11-12-25-20/h9-12,14-16H,5-8,13H2,1-4H3
Formel vikt 395.2097
Procent renhet >95%