Läs mer
ETHE1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
2025.00 SEK - 5540.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | ETHE1 |
|---|---|
| Utspädning | Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Användningsområden | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
30231619
|
Novus Biologicals
NBP3-35101-20ul |
20 μL |
2025.00 SEK
20µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
30229458
|
Novus Biologicals
NBP3-35101-100ul |
100 μL |
5540.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
ETHE1 Polyclonal antibody specifically detects ETHE1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ImmunofluorescenceSpecifikationer
| ETHE1 | |
| ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| metabolism | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 23474 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| D83198, EC 3.1.2.6, ethylmalonic encephalopathy 1, Ethylmalonic encephalopathy protein 1, Hepatoma subtracted clone one protein, HSCOEC 3.-, protein ETHE1, mitochondrial, YF13H12 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 8-245 of human ETHE1 (NP_055112.2).,, Sequence:, VARRQLSQRGGSGAPILLRQMFEPVSCTFTYLLGDRESREAVLIDPVLETAPRDAQLIKELGLRLLYAVNTHCHADHITGSGLLRSLLPGCQSVISRLSGAQADLHIEDGDSIRFGRFALETRASPGHTPGCVTFVLNDHSMAFTGDALLIRGCGRTDFQQGCAKTLYHSVHEKIFTLPGDCLIYPAHDYHGFTVSTVEEERTLNPRLTLSCEEFVKIMGNLNLPKPQQIDFAVPANM | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |