Läs mer
Ethenesulfonyl chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethenesulfonyl chloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3ClO2S/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H2 |