Läs mer
Etheno-2’-deoxy-b-D-adenosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etheno-2'-deoxy-beta-D-adenosine |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N5O3/c18-4-8-7(19)3-9(20-8)17-6-14-10-11-13-1-2-16(11)5-15-12(10)17/h1-2,5-9,18-19H,3-4H2/t7-,8+,9+/m0/s1 |
| Formel vikt | 275.1018 |