Läs mer
Ethenzamide 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Produktkod. 30458909
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30458909 1 ml
1 options
Produktkod. 30458909 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP3063.0001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethenzamide
CAS 938-73-8
Analyt- eller komponentnamn Ethenzamide
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C9 H11 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzamide, 2-ethoxy-, Benzamide, o-ethoxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Ethoxybenzamide, Etamide, Ethbenzamide, Ethenzamid, Ethenzamide, Ethosalicyl, Etocil, Etosalicil, Etosalicyl, Eusal, Katagrippe, Lucamide, NSC 28787, Pirosolvina, Protopyrin, Trancalgyl, o-Ethoxybenzamide
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c1-2-12-8-6-4-3-5-7(8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H2,10,11)
Lösningstyp Single Solution
LEDER CCOc1ccccc1C(=O)N
IUPAC-namn 2-ethoxybenzamide
Lösningsmedel eller matris Methanol
Industry Type Food Testing
Molekylvikt (g/mol) 165.19
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 165.079 g/mol