Läs mer
Ethenzamide, Mikromol™
Beskrivning
Ethenzamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethenzamide |
| CAS | 938-73-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ethenzamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H11 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Benzamide, 2-ethoxy-, Benzamide, o-ethoxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Ethoxybenzamide, Etamide, Ethbenzamide, Ethenzamid, Ethenzamide, Ethosalicyl, Etocil, Etosalicil, Etosalicyl, Eusal, Katagrippe, Lucamide, NSC 28787, Pirosolvina, Protopyrin, Trancalgyl, o-Ethoxybenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c1-2-12-8-6-4-3-5-7(8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H2,10,11) |
| LEDER | CCOc1ccccc1C(=O)N |
| IUPAC-namn | 2-ethoxybenzamide |
| Visa mer |