Läs mer
Etefon 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30316586
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30316586 1 ml
1 options
Produktkod. 30316586 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13230000AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethephon
CAS 16672-87-0
Analyt- eller komponentnamn Ethephon
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C2 H6 Cl O3 P
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C2H6ClO3P/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2,(H2,4,5,6)
LEDER OP(=O)(O)CCCl
IUPAC-namn 2-kloroetylfosfonsyra
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 144.49
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 143,9743 g/mol