Läs mer
Ethephon, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324030
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30324030 100 mg
1 options
Produktkod. 30324030 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC13230000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethephon
CAS 16672-87-0
Analyt- eller komponentnamn Ethephon
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C2 H6 Cl O3 P
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
InChI formel InChI=1S/C2H6ClO3P/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2,(H2,4,5,6)
LEDER OP(=O)(O)CCCl
IUPAC-namn 2-kloroetylfosfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 144.49
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 143,9743 g/mol