Läs mer
Ethephon-hydroxy 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30315614
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30315614 1 ml
1 options
Produktkod. 30315614 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13230200AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethephon-hydroxy
CAS 22987-21-9
Analyt- eller komponentnamn Ethephon-hydroxy
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C2 H7 O4 P
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Ethephon-hydroxy
InChI formel InChI=1S/C2H7O4P/c3-1-2-7(4,5)6/h3H,1-2H2,(H2,4,5,6)
LEDER OCCP(=O)(O)O
IUPAC-namn 2-hydroxyethylphosphonic acid
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 126.05
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 126.0082 g/mol